Learn More
Zebularine, MedChemExpress
Code produit 16491837
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491837 50 mg
16425678 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16491837 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13420
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Zebularine (NSC309132; 4-Deoxyuridine) is a DNA methyltransferase inhibitor. Zebularine also inhibits cytidine deaminase with a Ki of 0.95 μM.
Zebularine (NSC309132
Spécification
Nom chimique ou matériau Zebularine
CAS 3690-10-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H12N2O5
Quantité 50 mg
Synonyme NSC309132 4-Deoxyuridine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (438.21 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (219.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=CC=CN1[C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 228.2
Poids de la formule 228.2
Pourcentage de pureté 97.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death