Learn More
Thermo Scientific™ Zeiss 2.5X Objective, Plan-Neofluar (0.075 NA)
Code produit 17246583 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17246583 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17246583 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N010250
Expédition estimée: 11-12-2026
Développez les fonctionnalités de votre instrument à haute densité Thermo Scientific™
Développez les fonctionnalités de votre instrument à haute densité Thermo Scientific™
Ajoutez une large gamme de grossissements à l’aide des objectifs Carl Zeiss™ et Olympus™ pour les lecteurs HCA Thermo Scientific™ ArrayScan™ et de la plateforme d’analyse à haute densité (HCS) NXT Thermo Scientific™ CellInsight™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lentille de focalisation
Gamme de produits Zeiss
Description Objectif Zeiss 2.5X, Plan-Neofluar (0,075 d’ouverture numérique)
À utiliser avec (équipement) Lecteurs HCA ArrayScan
Type de lentille Sec
Grossissement 2.5x (0,075 d’ouverture numérique)
Quantité 1/boîte