Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics ZenCap™ Capsule PES Full-20 I-line
Description
- PureFlo™ Les capsules PES de la série Z sont conçues pour des assemblages stériles à usage unique, assurant une filtration hydrophile pour les processus biopharmaceutiques critiques.
- Sa conception irradiable aux rayons gamma permet une stérilisation efficace, garantissant la compatibilité avec les exigences pharmaceutiques les plus strictes.
- Une capacité de débit et des performances d'écoulement supérieures améliorent l'efficacité opérationnelle des applications liquides.
- La membrane hydrophile asymétrique en polyéthersulfone (PES) assure une filtration fiable et une compatibilité chimique avec une large gamme de substances.
- Disponible avec un degré de stérilisation final de 0,1 ou 0,2 μm membrane, assurant une filtration efficace.
- ZenFlo intégré en option™ Le préfiltre améliore les performances et l'efficacité.
- Des matériaux et une conception soigneusement sélectionnés permettent des tests d'intégrité avant et après utilisation rapides et fiables pour les applications critiques.
- Les options de taille évolutives simplifient la mise à l'échelle à toutes les étapes du développement et de la fabrication des médicaments.
- Sa conception autoclavable assure une flexibilité dans les méthodes de stérilisation pour une utilisation optimisée.
- Sa conception légère et compacte s'intègre parfaitement aux assemblages biopharmaceutiques sans ajouter d'encombrement.
- Favorise une efficacité optimale des processus, minimisant les temps d'arrêt et soutenant la productivité dans les environnements exigeants.
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Capsule filtrante |
| Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
| Porosité | 0,45/0,2 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 0,2 ⊃m² |
| Quantité | 6 capsules |
| Type | Gélules en grande taille |