Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Human IgG Labeling Kits
Code produit 10367962
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 réactions
50 réactions
Excitation / émission:
495/519
496, 546, 565/578
590/617
650/660
650/668
Marqueur ou colorant:
APC (Allophycocyanine)
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 594
Biotine-XX
R-PE (R-phycoérythrine)
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Excitation / émission Marqueur ou colorant unitSize
10367962 25 réactions 496, 546, 565/578 R-PE (R-phycoérythrine) 1 pièce
10575203 50 réactions 495/519 Alexa Fluor 488 1 pièce
10422892 50 réactions 590/617 Alexa Fluor 594 -
10349032 50 réactions 650/668 - 1 pièce
10750954 25 réactions 650/660 APC (Allophycocyanine) 1 pièce
10710764 50 réactions - Biotine-XX 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10367962 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Z25455
Includes
Contient 1 flacon de réactif de marquage d’IgG humaine Zenon R-PE (125 μl) et 1 flacon de réactif de blocage Zenon (IgG de lapin, 125 μl).
Kit de marquage pour IgG humaine Zenon™
Profitez d’une méthode rapide, polyvalente et fiable, pour produire des conjugués d’anticorps (IgG) pour l’immunocytochimie (ICC), l’immunohistochimie (IHC), la cytométrie en flux et l’imagerie cellulaire, grâce aux kits de marquage d’IgG humaine Invitrogen Zenon™. Simplifiez vos applications scientifiques et réduisez la réactivité croisée des anticorps tout en réalisant un marquage efficace des anticorps dans les suspensions de sérum, de liquide ascites ou d’hybridomes.
Obtenez des lots rapides, polyvalents et fiables, d’anticorps primaires par IgG marqués au fluorophore, à la biotine ou à un enzyme avec les kits de marquage d’IgG humaine Invitrogen Zenon™. Ces kits utilisent des fluorophores Alexa Fluor, de la biotine, ou des enzymes comme la R-phycoérythrine et l’allophycocyanine, qui sont fixés sur des fragments Fab purifiés par affinité monovalente. Les fragments Fab, à leur tour, sont dirigés contre la portion Fc des anticorps primaires d’IgG à laquelle ils se lient. Seule une petite quantité de matériau de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un marquage efficace des anticorps dans du sérum, du liquide d’ascites ou des suspensions d’hybridomes. Étant donné que la méthode de marquage Zenon repose sur l’immunosélectivité, elle ne nécessite pas d’éliminer les protéines exogènes (comme le sérum) ou les tampons contenant des amines de l’anticorps cible, ce qui simplifie le processus.
Caractéristiques importantes de la technologie de marquage Zenon :
• Les anticorps marqués sont généralement prêts à l’emploi en 10 minutes
• Nécessite seulement 1 à 20 µg d’anticorps primaires
• Simple : aucune purification nécessaire
• Flexible : différents choix de fluorophores, de biotines ou d’enzymes.
• Polyvalent : peut être utilisé dans une variété d’applications y compris ICC, IHC, cytométrie en flux et imagerie cellulaire.
Avantages de l’utilisation des kits de marquage d’anticorps Zenon :
Économies
Les kits de marquage d’anticorps Zenon offrent une méthode économique et reproductible de marquage à seulement 0,4 µg dans 2 µl d’anticorps primaire, avec un gaspillage minimal d’anticorps coûteux ou difficiles à obtenir, ou des étapes de lavage excessives qui présentent un risque de perte du produit.
Sensibilité
Marquez vos anticorps primaires sans compromettre leur affinité de liaison aux antigènes : Les fragments Fab marqués par le colorant Zenon et par enzyme, qui sont ciblés sur la queue Fc, sont purifiés par affinité pendant leur préparation afin d’assurer une affinité et une sélectivité élevées de la portion Fc de l’anticorps primaire correspondant. La procédure de marquage chimique des fragments Fab Zenon permet de protéger leur site de liaison Fc et de donner lieu à plus de réactifs de marquage plus actifs.
Vitesse
Aucune procédure de purification n’est requise avant l’utilisation des fragments Fab Zenon dans vos applications scientifiques. La formation du complexe anticorps-Fab se produit en moins de cinq minutes, suivie d’une étape de blocage de cinq minutes. Pendant cette période, les anticorps primaires du mélange sont presque tous marqués avec les fragments Fab marqués.
Simplicité
Les complexes Fab-anticorps affichent une fluorescence ou une activité enzymatique aussi intense que celle des anticorps primaires directement marqués. La modification de l’étendue du marquage des anticorps est aussi simple que de modifier la quantité de réactif de marquage Zenon ajouté pendant la réaction. Une fois les complexes de marquage formés, ils peuvent être utilisés immédiatement, sans avoir à purifier des anticorps.
Fiabilité
Le complexe d’anticorps Zenon-Fab est stable et permet de marquer ultérieurement ou simultanément différents tissus ou cellules cibles avec différents complexes. Une fois la coloration terminée, une étape de fixation à base d’aldéhyde peut être nécessaire pour empêcher le transfert de différents marqueurs entre différents anticorps primaires, ce qui permet de préserver le motif de coloration initial.
Personnalisation
Nous offrons un service de conjugués d’anticorps sur mesure efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 réactions
Contenu et stockage Contient 1 flacon de réactif de marquage d’IgG humaine Zenon R-PE (125 µl) et 1 flacon de réactif de blocage Zenon (IgG humaine, 125 µl).
Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
Excitation / émission 496, 546, 565/578
Balance d’étiquetage < 1–20 μg
Gamme de produits Zenon
Marqueur ou colorant R-PE (R-phycoérythrine)
Couleur Rouge-orange
Labeling Target IgG
Espèces Humaine
Type d’étiquette PE et APC