Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits
Code produit 10790374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
25 réactions
3 x 10 μl
50 réactions
Excitation / émission:
346/442
402/421
410/455
495, 555, 650/519, 565, 668
496, 546, 565/578
496/519
496/668
555/565
556/573
578/603
590/617
650/660
650/668
696/719
Marqueur ou colorant:
APC (Allophycocyanine)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 405
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 700
Alexa Fluor 647-R-Phycoerythrin
Biotine-XX
HRP (Peroxydase de raifort)
Pacific Blue
R-PE (R-Phycoerythrin)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Excitation / émission Marqueur ou colorant Conditionnement
10790374 50 réactions 696/719 Alexa Fluor 700 1 pièce
10553093 50 réactions 346/442 Alexa Fluor 350 1 pièce
10433642 50 réactions 496/519 Alexa Fluor 488 1 pièce
10728663 50 réactions 556/573 Alexa Fluor 546 1 pièce
10655573 50 réactions 555/565 Alexa Fluor 555 1 pièce
10023072 50 réactions 578/603 Alexa Fluor 568 1 kit
10194942 50 réactions 590/617 Alexa Fluor 594 1 pièce
10749033 50 réactions 650/668 Alexa Fluor 647 1 pièce
10442112 50 réactions 402/421 Alexa Fluor 405 1 pièce
10404022 10 réactions 496/668 Alexa Fluor 647-R-Phycoerythrin 1 pièce
10318502 50 réactions 410/455 Pacific Blue 1 pièce
10710584 25 réactions 650/660 APC (Allophycocyanine) 1 pièce
10720584 50 réactions - Biotine-XX 1 pièce
10482292 25 réactions - HRP (Peroxydase de raifort) 1 pièce
10104952 25 réactions 496, 546, 565/578 R-PE (R-Phycoerythrin) 1 pièce
10164992 3 x 10 μl 495, 555, 650/519, 565, 668 Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10790374 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Z25011
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Includes
Contient 1 flacon de réactif de marquage d’IgG1 de souris Zenon Alexa Fluor 700 (250 μl) et 1 flacon de réactif de blocage Zenon (IgG de souris, 250 μl).
Simplifiez vos applications de coloration cellulaire grâce aux kits de marquage d’anticorps IgG1 de souris Invitrogen Zenon™.
Simplifiez vos expériences de coloration multicolore et de cytométrie en flux grâce aux kits de marquage d’IgG1 de souris Zenon™. Ces kits de marquage d’anticorps conviennent parfaitement aux expériences de cytométrie en flux (p. ex., FACS) car ils permettent de marquer simultanément différents tissus et cellules cibles avec des anticorps monoclonaux de souris marqués différemment au cours d’un seul protocole de coloration. Plusieurs complexes d’anticorps Zenon™ peuvent être préparés individuellement puis utilisés au cours d’une coloration multicolore après avoir utilisé le réactif de blocage Zenon™.
Obtenez des lots rapides, polyvalents et fiables, d’anticorps primaires marqués au fluorophore, à la biotine ou à un enzyme avec les kits de marquage d’IgG1 de souris Zenon™. Ces kits utilisent des fluorophores Alexa Fluor, de la biotine, du colorant Pacific Blue ou des enzymes comme la R-phycoérythrine et l’allophycocyanine, qui sont fixés sur des fragments Fab purifiés par affinité monovalente. Les fragments Fab, à leur tour, sont dirigés contre la portion Fc des anticorps primaires d’IgG1 à laquelle ils se lient. Seule une petite quantité de matériau de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un marquage efficace des anticorps dans du sérum, du liquide d’ascites ou des suspensions d’hybridomes. Étant donné que la méthode de marquage Zenon repose sur l’immunosélectivité, elle ne nécessite pas d’élimination des protéines exogènes (comme le sérum) ou des tampons qui contiennent des amines de l’anticorps cible, ce qui simplifie le processus.
La technologie de marquage Zenon simplifie grandement l’utilisation de plusieurs anticorps dérivés de souris dans le même protocole de coloration. Les kits de marquage tricolores Zenon contiennent des matériaux suffisants pour 10 réactions de marquage de chacune des trois couleurs fluorescentes.
Caractéristiques importantes de la technologie de marquage Zenon :
• Les anticorps marqués sont généralement prêts à l’emploi en 10 minutes
• Ils nécessitent seulement 1-20 µg d’anticorps primaire
• Simples—aucune purification nécessaire
• Flexibles — différents choix de fluorophores, biotines, HRP et phosphatases alcalines
• Multiplexage simultané avec d’autres anticorps monoclonaux de souris
• Peuvent être utilisés dans un grand nombre d’applications comme l’ICC, l’IHC, la cytométrie en flux et l’imagerie cellulaire.
Avantages de l’utilisation des kits de marquage d’anticorps Zenon :
Économies
Les kits de marquage d’anticorps Zenon constituent une méthode économique et reproductible de marquage à un minimum de 0,4 µg dans 2 µl d’anticorps primaire et avec un minimum de déchets d’anticorps coûteux ou difficiles à obtenir ou un nombre d’étapes de lavage excessif qui représente un risque de perte du produit.
Sensibilité
Marquez vos anticorps primaires sans compromettre leur affinité de liaison antigénique : Les fragments Fab marqués par le colorant Zenon et par enzyme, qui sont ciblés sur la queue Fc, sont purifiés par affinité pendant leur préparation afin d’assurer une affinité et une sélectivité élevées de la portion Fc de l’anticorps primaire correspondant. La procédure de marquage chimique des fragments Fab Zenon permet de protéger leur site de liaison Fc et de donner lieu à plus de réactifs de marquage plus actifs.
Vitesse
Aucune procédure de purification n’est requise avant l’utilisation des fragments Fab Zenon dans vos applications scientifiques. La formation du complexe anticorps-Fab se produit en moins de cinq minutes, suivie d’une étape de blocage de cinq minutes. Pendant cette période, les anticorps primaires du mélange sont presque tous marqués avec les fragments Fab marqués.
Simplicité
Les complexes Fab-anticorps affichent une fluorescence ou une activité enzymatique aussi intense que celle des anticorps primaires directement marqués. La modification de l’étendue du marquage des anticorps est aussi simple que de modifier la quantité de réactif de marquage Zenon ajouté pendant la réaction. Une fois les complexes de marquage formés, ils peuvent être utilisés immédiatement, sans avoir à purifier des anticorps.
Fiabilité
Le complexe d’anticorps Zenon-Fab est stable et permet de marquer ultérieurement ou simultanément différents tissus ou cellules cibles avec différents complexes. Une fois la coloration terminée, une étape de fixation à base d’aldéhyde peut être nécessaire pour empêcher le transfert de différents marqueurs entre différents anticorps primaires, ce qui permet de préserver le motif de coloration initial.
Personnalisation
Nous offrons un service de conjugués d’anticorps sur mesure efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Labeling Kit
Quantité 50 réactions
Contenu et stockage Contient 1 flacon de réactif de marquage d’IgG1 de souris Zenon Alexa Fluor 700 (250 µl) et 1 flacon de réactif de blocage Zenon (IgG de souris, 250 µl).
Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
Excitation / émission 696/719
Balance d’étiquetage < 1–20 μg
Gamme de produits Zenon
Marqueur ou colorant Alexa Fluor 700
Couleur Violet
Labeling Target IgG1
Espèces Souris
Type d’étiquette Alexa Fluor