Learn More
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents
Code produit 15871527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μL
1,2 ml
Espèces:
Humaine
Souris
Marqueur ou colorant:
PHrodo rouge
pHrodo iFL rouge
pHrodo iFL vert
pHrodo rouge vif
pHrodo vert
pHrodo™ iFL rouge
pHrodo™ iFL vert
Couleur:
Rouge
Rouge vif
Vert
Conditionnement:
1 pièce
1.20mL
240µL
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Espèces Marqueur ou colorant Couleur unitSize
15871527 250 μL Humaine pHrodo™ iFL vert Vert 1 pièce
17964691 250 μL Humaine pHrodo rouge vif Rouge vif 240µL
17924701 250 μL Souris pHrodo rouge vif Rouge vif 240µL
16099321 250 μL Humaine pHrodo™ iFL rouge Rouge 240µL
16344925 250 μL Souris pHrodo™ iFL rouge Rouge 240µL
16334925 250 μL Souris pHrodo™ iFL vert Vert 240µL
30534651 1,2 ml Humaine pHrodo rouge vif Rouge vif 1.20mL
17865247 1,2 ml Humaine pHrodo iFL rouge Rouge 1.20mL
17835097 1,2 ml Humaine pHrodo iFL vert Vert 1.20mL
30535648 1,2 ml Souris pHrodo rouge vif Rouge vif 1.20mL
30535017 1,2 ml Souris PHrodo rouge Rouge 1.20mL
30535977 1,2 ml Souris pHrodo vert Vert 1.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15871527 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Z25611
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La technologie de marquage Zenon™ constitue une méthode rapide, polyvalente et fiable pour ajouter un marquage fluorescent à un anticorps. Seule une petite quantité de matériau de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un étiquetage efficace des anticorps dans le sérum.
Réalisez un marquage rapide, évolutif et efficace des anticorps internalisés grâce aux réactifs de marquage d’IgG Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL. Ces conjugués colorants sensibles au pH ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule. Ils sont, en revanche, rouge ou vert fluorescent à l’intérieur d’environnements acides, y compris ceux des phagosomes. Par conséquent, les réactifs de marquage d’IgG pHrodo iFL peuvent offrir des résultats plus rapides et plus précis que tout autre dosage de phagocytose.
Les fragments Fab Zenon™ pHrodo™ iFL marqués vert ou rouge (p. ex., un réactif de marquage) sont dirigés contre la portion Fc d’un anticorps primaire IgG intact afin de former un complexe de marquage. La formation du complexe Fab–anticorps se produit en moins de 5 minutes. Étant donné l’augmentation considérable de la fluorescence des colorants pHrodo™ iFL lorsque le pH environnant devient plus acide, les anticorps couplés aux réactifs de marquage IgG Zenon™ pHrodo™ iFL constituent un excellent moyen de mesurer l’activité endocytaire basée sur l’acidification des anticorps marqués durant leur ingestion par la cellule.
Les réactifs de marquage IgG Zenon™ pHrodo™ iFL contiennent suffisamment de matériaux pour marquer une à quatre plaques de 96 puits, en fonction de la concentration en réactif de marquage Zenon™ utilisée. Seule une petite quantité de matériau de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un marquage efficace des anticorps dans du sérum, du liquide d’ascites ou des suspensions d’hybridomes.
Les autres avantages des réactifs de marquage IgG Zenon™ pHrodo™ iFL, sensibles au pH, sont les suivants :
Simplicité — Ne nécessite pas de purifier le réactif
Précision — Ne nécessite aucun lavage ni essorage, réduction de la réactivité croisée ou du fond
Vitesse — Les anticorps marqués sont généralement prêts à être utilisés en 10 minutes
Spécificité — Les colorants sont spécialement conçus pour détecter la phagocytose et l’endocytose
Préserve la fonction des anticorps primaires et les affinités
Le marquage réactif colorant des anticorps primaires peut entraîner des résultats imprévisibles et indésirables. L’une de ces étapes est une affinité de liaison réduite due à l’ajout de marqueurs dans la poche de liaison. L’approche de marquage des anticorps Zenon™, qui vise la queue Fc, permet de résoudre ce problème potentiel.
Essayez vos propres conjugués d’anticorps
Si le conjugué d’anticorps requis n’est pas disponible parmi nos produits stockés, nous préparerons un conjugué d’anticorps adapté à vos besoins. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conserver au réfrigérateur à 2–8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description pHrodo™ iFL Green, 240 μL
Contenus des kits Contient 1 flacon de réactif de marquage de souris Zenon™ pHrodo™ iFL green (250 μL)
Type de produit Réactif de marquage
Quantité 250 μL
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière
Excitation / émission 505/530 nm
Gamme de produits Zenon
Marqueur ou colorant pHrodo™ iFL vert
Couleur Vert
Labeling Target IgG
Espèces Humaine
Type d’étiquette pHrodo™ (sensible au pH)
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.