Learn More
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents
Description
Réalisez un marquage rapide, évolutif et efficace des anticorps internalisés grâce aux réactifs de marquage d’IgG Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL. Ces conjugués colorants sensibles au pH ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule. Ils sont, en revanche, rouge ou vert fluorescent à l’intérieur d’environnements acides, y compris ceux des phagosomes. Par conséquent, les réactifs de marquage d’IgG pHrodo iFL peuvent offrir des résultats plus rapides et plus précis que tout autre dosage de phagocytose.
Les réactifs de marquage d’IgG Zenon™ pHrodo™ iFL contiennent suffisamment de matériaux pour marquer une à quatre plaques de 96 puits, en fonction de la teneur en réactif de marquage Zenon™ utilisé. Seule une petite quantité de matériau de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un marquage efficace des anticorps dans du sérum, du liquide d’ascites ou des suspensions d’hybridomes.
Les autres avantages des réactifs de marquage d’IgG Zenon™ pHrodo™ iFL, sensibles au pH, sont les suivants :
• Simplicité — Aucune purification de réactif n’est requise
• Précision — Pas d’étape de lavage ni d’extincteur requis, ce qui réduit la réactivité croisée ou le bruit de fond
• Rapidité — Les anticorps marqués sont généralement prêts à l’emploi dans un délai de 10 minutes
• Spécificité — Les colorants sont conçus pour la détection spécifique de la phagocytose et de l’endocytose
Préservent la fonction d’anticorps primaires et les affinités
Le marquage au colorant réactif des anticorps primaires donner des résultats imprévisibles et indésirables. L’une de ces étapes est une affinité de liaison réduite due à l’ajout de marqueurs dans la poche de liaison. L’approche de marquage des anticorps Zenon™, qui vise la queue Fc, permet de résoudre ce problème potentiel.
Essayez vos propres conjugués d’anticorps
Si le conjugué d’anticorps requis n’est pas disponible parmi nos produits en stock, nous préparerons un conjugué d’anticorps adapté à vos besoins. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conserver au réfrigérateur à 2–8°C.
Spécification
Spécification
| Description | Réactif de marquage vert IFL IgG de souris Zenon™ pHrodo™ |
| Contenus des kits | Contient 1 flacon de réactif de marquage de souris Zenon™ pHrodo™ iFL Green (250 μL) |
| Type de produit | Réactif de marquage |
| Quantité | 250 μL |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière |
| Excitation / émission | 505/530 nm |
| Gamme de produits | Zenon |
| Marqueur ou colorant | pHrodo™ iFL vert |
| Couleur | Vert |
| Labeling Target | IgG |
| Afficher plus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.