Learn More
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents
Code produit 17964691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μl
1,2 ml
Espèces:
Humaine
Souris
Marqueur ou colorant:
PHrodo rouge
pHrodo iFL rouge
pHrodo iFL vert
pHrodo rouge vif
pHrodo vert
pHrodo™ iFL rouge
pHrodo™ iFL vert
Couleur:
Rouge
Rouge vif
Vert
Conditionnement:
1 pièce
1.20mL
240µL
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Espèces Marqueur ou colorant Couleur unitSize
17964691 250 μl Humaine pHrodo rouge vif Rouge vif 240µL
17924701 250 μl Souris pHrodo rouge vif Rouge vif 240µL
16099321 250 μl Humaine pHrodo™ iFL rouge Rouge 240µL
15871527 250 μl Humaine pHrodo™ iFL vert Vert 1 pièce
16344925 250 μl Souris pHrodo™ iFL rouge Rouge 240µL
16334925 250 μl Souris pHrodo™ iFL vert Vert 240µL
30534651 1,2 ml Humaine pHrodo rouge vif Rouge vif 1.20mL
17865247 1,2 ml Humaine pHrodo iFL rouge Rouge 1.20mL
17835097 1,2 ml Humaine pHrodo iFL vert Vert 1.20mL
30535648 1,2 ml Souris pHrodo rouge vif Rouge vif 1.20mL
30535017 1,2 ml Souris PHrodo rouge Rouge 1.20mL
30535977 1,2 ml Souris pHrodo vert Vert 1.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17964691 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Z25618
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La technologie de marquage Zenon™ constitue une méthode rapide, polyvalente et fiable pour ajouter un marquage fluorescent à un anticorps. Seule une petite quantité de matériau de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un étiquetage efficace des anticorps dans le sérum.
Réalisez un marquage rapide, évolutif et efficace des anticorps internalisés grâce aux réactifs de marquage d’IgG Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL. Ces conjugués colorants sensibles au pH ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule. Ils sont, en revanche, rouge ou vert fluorescent à l’intérieur d’environnements acides, y compris ceux des phagosomes. Par conséquent, les réactifs de marquage d’IgG pHrodo iFL peuvent offrir des résultats plus rapides et plus précis que tout autre dosage de phagocytose.
Zenon™ pHrodo™ iFL Green-labeled or Red-labeled Fab fragments (i.e. labeling reagent) are directed against the Fc portion of an intact IgG primary antibody to form a labeling complex. Formation of the Fab–antibody complex occurs in fewer than 5 minutes. Because the pHrodo™ iFL dyes dramatically increase in fluorescence as the pH of their surroundings becomes more acidic, the antibodies coupled with the Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents provide an excellent measure of endocytic activity based on the acidification of the labeled antibodies as they are ingested by the cell.
The Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents contain sufficient material to label one to four 96-well plates, depending on the Zenon™ labeling reagent concentration used. Only a small amount of starting material is needed, and the method is optimized for efficient labeling of antibodies in serum, ascites fluid, or hybridoma suspensions.
Other advantages of the pH-sensitive Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents include:
  • Simplicity—No reagent purification is required
  • Accuracy—No wash steps or quenchers are needed, minimizing cross-reactivity or background
  • Speed—Labeled antibodies are typically ready to use in 10 minutes
  • Specificity—Dyes are designed for the specific detection of phagocytosis and endocytosis
Preserve primary antibody function and affinities
Reactive dye labeling of primary antibodies can have unpredictable and undesirable outcomes. One of these is reduced binding affinity due to label addition in the binding pocket. The Zenon™ antibody labeling approach, which is targeted to the Fc tail, resolves this potential issue.
Try custom antibody conjugates
If the antibody conjugate you need is not available as one of our stocked products, we will prepare a custom antibody conjugate for you. Our custom conjugation service is efficient and confidential, and we stand by the quality of our work. We are ISO 13485:2000 certified.
For Research Use Only. Not intended for animal or human therapeutic or diagnostic use.
Informations sur la commande
Conserver au réfrigérateur à 2–8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description pHrodo™ Deep Red, 250 μL
À utiliser avec (application) Antibody binding screening
Type de produit Réactif de marquage
Quantité 250 μl
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière
Méthode de détection Fluorescence
Excitation / émission 640/655 nm
Gamme de produits pHrodo
Marqueur ou colorant pHrodo rouge vif
Couleur Rouge vif
Labeling Target IgG
Espèces Humaine
Type d’étiquette pHrodo™ (pH sensitive)
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.