Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits
Code produit 10758853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 réactions
3 x 10 μl
50 réactions
Excitation / émission:
346, 495, 590/442, 519, 617
346/442
402/421
495, 555, 650/519, 565, 668
495/519
496, 546, 565/578
531/554
555/565
556/573
578/603
590/617
650/660
650/668
752/779
Marqueur ou colorant:
APC (Allophycocyanine)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 405
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 532
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 750
Biotine-XX
HRP (Peroxydase de raifort)
R-PE (R-phycoérythrine)
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Excitation / émission Marqueur ou colorant unitSize
10758853 50 réactions 346/442 Alexa Fluor 350 1 pièce
10247492 50 réactions 495/519 Alexa Fluor 488 1 pièce
10626743 50 réactions 531/554 Alexa Fluor 532 1 pièce
10339032 50 réactions 556/573 Alexa Fluor 546 1 pièce
10565013 50 réactions 555/565 Alexa Fluor 555 1 pièce
10013402 50 réactions 578/603 Alexa Fluor 568 1 pièce
10387912 50 réactions 590/617 Alexa Fluor 594 1 pièce
10114712 50 réactions 650/668 Alexa Fluor 647 -
10553863 50 réactions 752/779 Alexa Fluor 750 1 pièce
10398542 50 réactions 402/421 Alexa Fluor 405 1 pièce
10347962 25 réactions 650/660 APC (Allophycocyanine) -
10134712 25 réactions - Biotine-XX 1 pièce
10357962 25 réactions - HRP (Peroxydase de raifort) 1 pièce
10554053 25 réactions 496, 546, 565/578 R-PE (R-phycoérythrine) -
10759043 3 x 10 μl 495, 555, 650/519, 565, 668 Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647 1 pièce
10769043 3 x 10 μl 346, 495, 590/442, 519, 617 Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10758853 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Z25300
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Contient 1 flacon de réactif de marquage d’IgG de lapin Zenon Alexa Fluor 350 (250 μl) et 1 flacon de réactif de blocage Zenon (IgG de lapin, 250 μl).
Kit de marquage pour IgG de lapin Zenon™
Générez des conjugués d’anticorps (IgG) pour l’immunocytochimie (ICC), l’immunohistochimie (IHC), la cytométrie en flux et l’imagerie cellulaire grâce aux kits de marquage d’IgG de lapin Invitrogen Zenon™. Simplifiez vos applications scientifiques et réduisez la réactivité croisée des anticorps tout en réalisant un marquage efficace des anticorps dans les suspensions de sérum, de liquide ascites ou d’hybridomes.
Offre des anticorps primaires rapides, polyvalents et fiables pour les fluorophores, la biotine ou les IgG marqués par une enzyme grâce aux kits de marquage IgG de lapin Zenon™. Ces kits utilisent desrfluorophores Alexa Fluor, de la biotine, Pacific Blue ou des enzymes telles que la R-phycoérythrine et l’allophycocyanine qui sont fixées à des fragments Fab purifiés par affinité et monovalents. Les fragments Fab sont à leur tour dirigés contre la portion Fc des anticorps primaires IgG et se lient à celle-ci. Seule une petite quantité de produit de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un marquage efficace des anticorps dans du sérum, du liquide d’ascite ou des suspensions d’hybridomes. Le marquage Zenon étant basé sur l’immunosélectivité, il ne nécessite pas l’élimination de protéines exogènes (telles que le sérum) ou de tampons contenant des amines de l’anticorps cible, ce qui simplifie le processus.
La technologie de marquage Zenon simplifie considérablement l’utilisation de plusieurs anticorps de souris dans le même protocole de coloration. Les kits de marquage Zenon contiennent suffisamment de matériaux pour 10 réactions de marquage des trois couleurs fluorescentes différentes. 
Caractéristiques importantes de la technologie de marquage Zenon :
• Les anticorps marqués sont généralement prêts à l’emploi en 10 minutes
• Nécessite seulement 1 – 20 µg d’anticorps primaires
• Simple — la purification n’est pas nécessaire
• Flexible — Choisissez parmi différents fluorophores, biotines, HRP, phosphatases alcalines
• Multiplex avec d’autres anticorps monoclonaux de souris en simultané
• Peuvent être utilisés dans une variété d’applications, y compris l’ICC, l’IHC, la cytométrie en flux et l’imagerie cellulaire. 
Avantages de l’utilisation des kits de marquage d’anticorps Zenon :
Économique
Les kits de marquage d’anticorps Zenon offrent une méthode de marquage économique et reproductible de seulement 0,4 µg dans 2 µL d’anticorps primaires, avec un minimum de déchets d’anticorps qui sont coûteux ou difficiles à obtenir, ou des étapes de lavage excessives qui peuvent entraîner un risque de perte de produit.
Sensibilité
Marquez vos anticorps primaires sans compromettre leur affinité de liaison aux antigones : Les fragments Fab marqués par le colorant Zenon et par enzyme, qui sont ciblés sur la queue Fc, sont purifiés par affinité pendant leur préparation afin d’assurer une affinité et une sélectivité élevées de la portion Fc de l’anticorps primaire correspondant. La procédure de marquage chimique des fragments Fab Zenon permet de protéger leur site de liaison Fc et de donner lieu à plus de réactifs de marquage plus actifs.
Vitesse
Aucune procédure de purification n’est requise avant l’utilisation des fragments Fab Zenon dans vos applications scientifiques. La formation du complexe anticorps-Fab se produit en moins de cinq minutes, suivie d’une étape de blocage de cinq minutes. Pendant cette période, les anticorps primaires du mélange sont presque tous marqués avec les fragments Fab marqués.
Simplicité
Les complexes Fab-anticorps affichent une fluorescence ou une activité enzymatique aussi intense que celle des anticorps primaires directement marqués. La modification de l’étendue du marquage des anticorps est aussi simple que de modifier la quantité de réactif de marquage Zenon ajouté pendant la réaction. Une fois les complexes de marquage formés, ils peuvent être utilisés immédiatement, sans avoir à purifier des anticorps.
Fiabilité
Le complexe d’anticorps Zenon-Fab est stable et permet de marquer ultérieurement ou simultanément différents tissus ou cellules cibles avec différents complexes. Une fois la coloration terminée, une étape de fixation à base d’aldéhyde peut être nécessaire pour empêcher le transfert de différents marqueurs entre différents anticorps primaires, ce qui permet de préserver le motif de coloration initial.
Personnalisation
Nous offrons un service de conjugués d’anticorps sur-mesure efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 réactions
Contenu et stockage Contient 1 flacon de réactif de marquage d’IgG de lapin Zenon Alexa Fluor 350 (250 µl) et 1 flacon de réactif de blocage Zenon (IgG de lapin, 250 µl).
Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
Excitation / émission 346/442
Balance d’étiquetage < 1–20 μg
Gamme de produits Zenon
Marqueur ou colorant Alexa Fluor 350
Couleur Bleu
Labeling Target IgG
Espèces Lapin
Type d’étiquette Alexa Fluor