Learn More
ZEObeads™
Code produit 30049029
Change view
Click to view available options
Phase:
C18 fonctionnel
C8 fonctionnel
DIOL fonctionnel
NH2 fonctionnel
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Phase Quantité unitSize
30049029 C18 fonctionnel 100 g 100g
30048978 C8 fonctionnel 100 g 100g
30048954 C8 fonctionnel 500 g 500g
30048959 C8 fonctionnel 1 kg 1kg
30049014 C8 fonctionnel 5 kg 5kg
30048974 C18 fonctionnel 500 g 500g
30048961 C18 fonctionnel 1 kg 1kg
30048999 C18 fonctionnel 5 kg 5kg
30048989 DIOL fonctionnel 100 g 100g
30049003 DIOL fonctionnel 500 g 500g
30048968 DIOL fonctionnel 1 kg 1kg
30048956 DIOL fonctionnel 5 kg 5kg
30049025 NH2 fonctionnel 100 g 100g
30048992 NH2 fonctionnel 500 g 500g
30049000 NH2 fonctionnel 1 kg 1kg
30048985 NH2 fonctionnel 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 30049029 Fournisseur ZEObeads Code fournisseur 300257
Edge
ZEObeads™ is a high purity, high performance Chromatographic Silica gel whose spheroidal morphology offers superior purifications. ZEObeads™ is available in a variety of formats for increased flexibility (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Spheroidal Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Very wide portfolio
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 50 A pore size
  • 20 to 30 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • Ideal for flash applications
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Spécification
Granulométrie 20 à 30 μm
Porosité 50 Å
Technique Rétention chromatographique
Quantité 100 g
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
Phase C18 fonctionnel
Forme des particules Sphéroïde