Description
- Très faible teneur en humidité (< 1%)
- Parfait pour les applications sensibles à l'humidité
- Gel de silice amorphe à forme irrégulière
- Haute pureté
- Fabrication européenne
- Homogénéité et précision suisses
- Excellente reproductibilité entre les lots
- ISO Certification
- Stabilité chimique et mécanique élevée
- Distribution granulométrique étroite
- 20 à 500 μgamme de tailles de particules m
- Disponible en tailles de pores 60 A ou 90 A
- Capacité de charge élevée
- Sélection de tailles d’emballage disponibles
- Convient aux échelles de gravité, flash, de préparation et de process
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 35 à 70 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Technique | Rétention chromatographique |
| Qualité | Contenido de humedad < 1% |
| Quantité | 5 kg |
| Type | Gel de silice |
| Matériau | Gel de silice |
| Phase | Silice nue |
| Forme des particules | Irrégulière |