Learn More
ZEOprep™ ZEOprep™ Classique, (ACT ) Teneur en humidité < 1%
Code produit 30048972 Tous les produits Zeochem Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30048972 1 kg 1kg
30048960 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30048972 Fournisseur ZEOprep™ Code fournisseur 302099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.20€
    87.00€ / 1kg
    Économisez 5.20€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
ZEOprep™ est un matériau d'emballage permettant des séparations rapides, efficaces et reproductibles. Le gel de silice de forme irrégulière est utilisé en chromatographie par gravité, en chromatographie flash et en chromatographie à moyenne pression. Ayant une teneur en humidité de < Sa concentration de 1 % la rend idéale pour les applications sensibles à l'humidité.
  • Très faible teneur en humidité (< 1%)
  • Parfait pour les applications sensibles à l'humidité
  • Gel de silice amorphe à forme irrégulière
  • Haute pureté
  • Fabrication européenne
  • Homogénéité et précision suisses
  • Excellente reproductibilité entre les lots
  • ISO Certification
  • Stabilité chimique et mécanique élevée
  • Distribution granulométrique étroite
  • 20 à 500 μgamme de tailles de particules m
  • Disponible en tailles de pores 60 A ou 90 A
  • Capacité de charge élevée
  • Sélection de tailles d’emballage disponibles
  • Convient aux échelles de gravité, flash, de préparation et de process
Spécification
Granulométrie 35 à 70 μm
Porosité 60 Å
Technique Rétention chromatographique
Qualité Contenido de humedad < 1%
Quantité 1 kg
Type de produit Gel de silice
Matériau Gel de silice
Phase Silice nue
Forme des particules Irrégulière