Description
- Teneur en humidité standard de 2 à 4 %
- Gel de silice amorphe à forme irrégulière
- Haute pureté
- Fabrication européenne
- Homogénéité et précision suisses
- Excellente reproductibilité de lot à lot
- ISO Certification
- Haute stabilité chimique et mécanique
- Distribution étroite de la taille des particules
- Plage de taille des particules de 20 à 500 μm
- Disponible en pores de 60 A ou 90 A
- Capacité de charge élevée
- Sélection de tailles d’emballage disponibles
- Adapté à l’échelle gravité, flash, préparation et procédé
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 40 à 63 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Technique | Rétention chromatographique |
| Qualité | Teneur en humidité de 2 % à 4 % |
| Quantité | 25 kg |
| Type de produit | Gel de silice |
| Matériau | Gel de silice |
| Phase | Silice nue |
| Forme des particules | Irrégulière |