Learn More
ZEOprep™ Classique, (HYD) Teneur en humidité 4 à 6 %
Code produit 30049010 Tous les produits Zeochem Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
40 à 63 μm
60 à 200 μm
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Quantité Conditionnement
30049010 40 à 63 μm 1 kg 1kg
30048982 40 à 63 μm 5 kg 5kg
30048953 60 à 200 μm 5 kg 5kg
30048990 60 à 200 μm 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30049010 Fournisseur ZEOprep Code fournisseur 300214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.20€
    87.00€ / 1kg
    Économisez 5.20€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
ZEOprep™ est un matériau d'emballage permettant des séparations rapides, efficaces et reproductibles. Le gel de silice de forme irrégulière est utilisé en chromatographie par gravité, en chromatographie flash et en chromatographie à moyenne pression. ZEOprep HYD a une teneur en humidité de 4 à 6 % pour les procédés mieux adaptés à une silice plus hydratée.
  • Teneur en humidité de la silice hydratée : 4 à 6 %
  • Silice robuste pour une grande variété d'applications
  • Gel de silice amorphe à forme irrégulière
  • Haute pureté
  • Fabrication européenne
  • Homogénéité et précision suisses
  • Excellente reproductibilité entre les lots
  • ISO Certification
  • Stabilité chimique et mécanique élevée
  • Distribution granulométrique étroite
  • 20 à 500 μgamme de tailles de particules m
  • Disponible en tailles de pores 60 A ou 90 A
  • Capacité de charge élevée
  • Sélection de tailles d’emballage disponibles
  • Convient aux échelles de gravité, flash, de préparation et de process
Spécification
Granulométrie 40 à 63 μm
Porosité 60 Å
Technique Rétention chromatographique
Qualité Teneur en humidité de 4 à 6 %
Quantité 1 kg
Type de produit Gel de silice
Matériau Gel de silice
Phase Silice nue
Forme des particules Irrégulière