Learn More
ZEOsphere™
Code produit 30048986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
100 Å
120 Å
300 Å
Phase:
C18 fonctionnel
C4 fonctionnel
C8 fonctionnel
DIOL fonctionnel
NH2 fonctionnel
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
500g
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Porosité Phase Quantité Unit Size
30048986 300 Å C4 fonctionnel 100 g 100g
30049004 100 Å C8 fonctionnel 100 g 100g
30048994 100 Å C8 fonctionnel 500 g 500g
30049016 100 Å C8 fonctionnel 1 kg 1kg
30048964 100 Å C18 fonctionnel 100 g 100g
30049019 100 Å C18 fonctionnel 500 g 500g
30049027 100 Å C18 fonctionnel 1 kg 1kg
30049028 100 Å DIOL fonctionnel 100 g 100g
30048993 100 Å DIOL fonctionnel 500 g 500g
30048979 100 Å DIOL fonctionnel 1 kg 1kg
30049008 120 Å C8 fonctionnel 100 g 100g
30048980 120 Å C8 fonctionnel 500 g 500g
30048998 120 Å C8 fonctionnel 1 kg 1kg
30049012 120 Å C18 fonctionnel 100 g 100g
30048996 120 Å C18 fonctionnel 500 g 500g
30049023 120 Å C18 fonctionnel 1 kg 1kg
30048977 120 Å DIOL fonctionnel 100 g 100g
30048969 120 Å DIOL fonctionnel 500 g 500g
30049018 120 Å DIOL fonctionnel 1 kg 1kg
30048981 120 Å NH2 fonctionnel 100 g 100g
30049032 120 Å NH2 fonctionnel 500 g 500g
30049011 120 Å NH2 fonctionnel 1 kg 1kg
30049001 300 Å C4 fonctionnel 1 kg 1kg
30048951 300 Å C4 fonctionnel 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30048986 Supplier ZEOsphere Supplier No. 300866
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00€
    964.00€ / 100g
    Économisez 141.00€
    12% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
ZEOsphere™ Gel de silice sphérique chromatographique de haute pureté et haute performance, idéal pour les purifications et séparations haute performance et haute résolution, disponible en 10 μdes pores m avec des tailles de particules de 100 A, 120 A et 300 A et des formats fonctionnalisés (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Gel de silice sphérique haute performance
  • Haute pureté
  • Homogénéité et précision suisses
  • Excellente reproductibilité entre les lots
  • ISO Certification
  • Large sélection d’options de fonctionnalisation
  • Grande stabilité chimique et mécanique
  • Tailles de pores disponibles : 100 Å, 120 Å et 300 Å
  • 10 μtaille des particules m
  • Adapté aux pressions moyennes à élevées
  • Capacité de charge élevée
  • Service et assistance inégalés
  • Sélection de tailles d’emballage disponibles
  • Adapté aux méthodes par gravité, Flash et de traitement
Specifications
Granulométrie 10 μm
Porosité 300 Å
Technique Rétention chromatographique
Quantité 100 g
Type de produit Gel de silice
Matériau Gel de silice
Phase C4 fonctionnel
Forme des particules Sphérique