Learn More
ZEOsphere™
Code produit 30049004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
100 Å
120 Å
300 Å
Phase:
C18 fonctionnel
C4 fonctionnel
C8 fonctionnel
DIOL fonctionnel
NH2 fonctionnel
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
24 product options available for selection
| Code produit | Porosité | Phase | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 30049004 | 100 Å | C8 fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30048994 | 100 Å | C8 fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30049016 | 100 Å | C8 fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30048964 | 100 Å | C18 fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30049019 | 100 Å | C18 fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30049027 | 100 Å | C18 fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30049028 | 100 Å | DIOL fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30048993 | 100 Å | DIOL fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30048979 | 100 Å | DIOL fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30049008 | 120 Å | C8 fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30048980 | 120 Å | C8 fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30048998 | 120 Å | C8 fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30049012 | 120 Å | C18 fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30048996 | 120 Å | C18 fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30049023 | 120 Å | C18 fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30048977 | 120 Å | DIOL fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30048969 | 120 Å | DIOL fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30049018 | 120 Å | DIOL fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30048981 | 120 Å | NH2 fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30049032 | 120 Å | NH2 fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30049011 | 120 Å | NH2 fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30049001 | 300 Å | C4 fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30048951 | 300 Å | C4 fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30048986 | 300 Å | C4 fonctionnel | 100 g | 100g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
30049004
Fournisseur
ZEOsphere
Code fournisseur
300292
-
552.00€
483.00€ / 100g
Économisez 69.00€
12% de réduction
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gel de silice sphérique haute performance
- Haute pureté
- Homogénéité et précision suisses
- Excellente reproductibilité entre les lots
- ISO Certification
- Large sélection d’options de fonctionnalisation
- Grande stabilité chimique et mécanique
- Tailles de pores disponibles : 100 Å, 120 Å et 300 Å
- 10 μtaille des particules m
- Adapté aux pressions moyennes à élevées
- Capacité de charge élevée
- Service et assistance inégalés
- Sélection de tailles d’emballage disponibles
- Adapté aux méthodes par gravité, Flash et de traitement
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 10 μm |
| Porosité | 100 Å |
| Technique | Rétention chromatographique |
| Quantité | 100 g |
| Type de produit | Gel de silice |
| Matériau | Gel de silice |
| Phase | C8 fonctionnel |
| Forme des particules | Sphérique |