Learn More
Zephirol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzyldimethyldodecylammonium Chloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Poids de la formule | 339.2693 |
| Pourcentage de pureté | >95% |