Learn More
Parker Hannifin™ Générateur d’air à la pression zéro de 7,5 l/min Domnick Hunter
Code produit 12872706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
7,5 l/min.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit
12872706 7,5 l/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12872706 Fournisseur Parker Hannifin™ Code fournisseur UHP75ZASE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12117.00€
    9684.00€ / 1 pièces
    Économisez 2433.00€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026