Learn More
Parker Hannifin™ Générateur d’air à la pression zéro
Code produit 12598976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
De 1 à 30 LPM
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
12598976 De 1 à 30 LPM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12598976 Fournisseur Parker Hannifin™ Code fournisseur UHP10ZASE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4649.07€
    3380.00€ / 1 pièces
    Économisez 1269.07€
    27% de réduction
Expédition estimée: 22-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
  • Air ultra-pur, exempt de matières organiques, pour détecteurs de combustion GC
  • Augmentez la résolution et les limites de détection de l’analyse
  • Compact, fiable avec une attention et une maintenance minimales de l’opérateur
  • Éliminez les bouteilles d’air peu pratiques et potentiellement dangereuses
  • Période de récupération généralement inférieure à 24 mois
  • Modèles disponibles pour fournir jusqu’à 75 FID pour les applications de détecteur de combustion GC.
Spécification
Profondeur (impériale) 16,7 in
Profondeur (métrique) 425 mm
Débit De 1 à 30 LPM
Hauteur (impériale) 12,8 in
Hauteur (métrique) 325 mm
Température ambiante max. de fonctionnement 40°C, 104°F
Pression de sortie 145 psig
Dimension de la sortie Raccord de compression 1/8 po
Poids (métrique) 10,2 kg
Largeur (impériale) 13,4 in
Largeur (métrique) 340 mm
Alimentation électrique 207/253 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Air ultra-pur sans substances organiques pour détecteurs de combustion GC qui augmentent la résolution et les limites de détection de l’analyse