Learn More
Invitrogen™ Kit de clonage PCR Zero Blunt™ TOPO™, sans cellules compétentes
Code produit 11596885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
25 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11596885 25 réactions 1 pièce
15391527 10 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11596885 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 450245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00€
    414.65€ / 25 réactions
    Économisez 69.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Vecteur PCR™Blunt II-TOPO™ linéarisé et activé par topoisomérase I ; solution saline ; dNTP ; modèle de contrôle ; amorces sens et antisens M13 ; eau stérile.
Includes the Zero Blunt TOPO vector containing the ccdB gene for positive selection, only permitting growth of plasmid vectors with recombinants. Resistant to Kanamycin (KanR) and Zeocin™ (ZeoR).
Ce kit inclut le vecteur Zero Blunt TOPO qui possède le gène ccdB comme sélecteur positif, autorisant seulement la croissance des vecteurs de plasmide recombinants. Résistant à la kanamycine (KanR) et à la Zeocin™ (ZeoR).
Vecteur PCRBlunt II-TOPO : conçu pour la correction de polymérases
Le vecteur PCRBlunt II-TOPO est conçu pour cloner des produits PCR à extrémités franches générés par des polymérases thermostables à activité corrective telles que l’ADN polymérase Platinum™ Pfx. Le vecteur pCR Blunt II-TOPO comporte :
  • Sites EcoRI flanquant le site d’insertion du produit PCR, pour une excision simple des inserts
  • Gènes de résistance à la kanamycine et à la zéocine permettant de choisir la méthode de sélection dans la bactérie E. coli
  • Site promoteur / amorce SP6 pour la transcription et le séquençage de l’ARN in vitro
  • Sites d’amorce sens et antisens M13 pour le séquençage ou l’analyse PCR
La sélection de clone PCR-Blunt II-TOPO
PCR-Blunt II-TOPO permet de sélectionner directement les recombinants grâce à la rupture du gène E. coli, ccdB létal. Le vecteur contient le gène ccdB fusionné à l’extrémité carboxylique du fragment LacZα. La ligature d’un produit de PCR à extrémités franches perturbe l’expression du gène de fusion LacZα-ccdB, permettant seulement la croissance des recombinants positifs après transformation. Les cellules contenant des vecteurs non recombinants sont éliminées durant l’étalement. Par conséquent, un screening bleu ou blanc n’est pas requise.
Clonage simplifié basé sur TOPO
Grâce à la technologie de clonage TOPO, il n’est pas nécessaire d’utiliser des amorces pour PCR contenant des séquences spécifiques ou des procédures post-PCR, de préparer les vecteurs ni d’effectuer d’autres étapes de manipulation longues d’ADN. Il suffit d’ajouter votre réaction PCR directement dans le vecteur chargé en topoisomérase fourni, d’incuber pendant 5 minutes et de transformer les cellules compétentes d’E. coli.
Clonage efficace
Avec jusqu’à 95 % de clones porteurs de l’insert désiré, il vous suffit d’analyser moins de clones, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’argent. Le vecteur pCR Blunt II-TOPO utilisé dans ce kit est doté du gène létal ccdB pour une sélection efficace de produits recombinants PCR à extrémités franches générés par des polymérases thermostables à activité corrective.
La norme en matière de clonage
En matière de clonage, la technologie de clonage TOPO™ est un partenaire fiable pour des milliers de scientifiques depuis plus de dix ans. Rapide, simple d’utilisation et efficace, le clonage TOPO™a été appliqué à de nombreux vecteurs différents pour un large éventail d’applications.
Options du kit de clonage par PCR Zero Blunt TOPO
Le kit de clonage par PCR Zero Blunt TOPO, pour l’insertion directe des produits de PCR à extrémités franches dans un vecteur de plasmide, peut s’acheter avec une variété de cellules compétentes qui offrent différents avantages selon vos besoins
Clonage général : Cellules TOP10 (No de catalogue K2800-20, K2800-40)
Clonage haute efficacité : Cellules ™ TOP10 Electrocomp (No de catalogue K2860-01, K2860-40)
Clonage général, résistance au bactériophage T1 : DH5α-T1R (No de catalogue K2820-20, K2820-40)
Croissance rapide : Mach1™-T1R chimiquement compétente E. Coli (No de catalogue K2830-20)
Fournissez la vôtre : pour une souplesse et des économies (No de catalogue 450254
Une version du kit qui inclut un kit de minipréparation d’ADN plasmidique rapide PureLink™ (No de catalogue K2800-02) à utiliser pour l’isolement de plasmide recombinant propre et prêt pour le séquençage est également disponible.
  • Rapide et simple : seulement trois étapes, réalisées en cinq minutes à peine, séparent le clonage de la PCR
  • Efficace : obtenez jusqu’à 95 % de clones avec le bon insert
  • Résultats prouvés : performances fiables pendant plus d’une décennie avec plus de 4 000 citations
  • Simple : aucune ligase, procédure post-PCR ou amorce pour PCR contenant des séquences spécifiques n’est requise
  • Vecteur : vecteur PCR™Blunt II-TOPO, il possède le gène ccdB qui permet la sélection directe des recombinants
  • Méthode de clonage : Clonage TOPO : basé sur la topoisomérase I, ligature en 5 minutes des produits de PCR à extrémités franches et amplifiés avec des polymérases thermostables à activité corrective
  • Cellules compétentes : plusieurs options : choisissez parmi les kits qui proposent des cellules compétentes (disponibles séparément) générales, à efficacité élevée, résistantes au bactériophage T1 ou à croissance rapide ; ou utilisez les vôtres.
  • Résistance aux antibiotiques : Ampicilline (AmpR), kanamycine (KanR)
Clonage, clonage par PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Souche bactérienne ou de levures Non inclus
Résistance aux antibiotiques des bactéries Kanamycine (KanR), Zeocin™ (ZeoR)
Méthode de clonage Blunt TOPO™
Contenu et stockage Boîte 1 :
• Vecteur PCR™ Blunt II-TOPO™ linéarisé et activé par topoisomérase I
• Solution saline
•dNTP
• Modèle de contrôle
• Amorces sens et antisens M13
• Eau stérile
Stocker entre -5 et -°30 C.
Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés.
Format Kit
Gamme de produits TOPO, Zero Blunt
Type de produit Kits de clonage PCR
Accélérateur SP6
Quantité 25 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Vecteur Vecteurs de clonage d’ADN Blunt, vecteurs de clonage TOPO, pCR