Learn More
TerraCycle™ Solution de recyclage des gants jetables zéro déchet Box™ , pack de 5, France
Code produit 32096790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 kg
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
32096790 25 kg 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32096790 Fournisseur TerraCycle™ Code fournisseur CS45LFR_BUNDLE
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Soutenez les objectifs de durabilité avec cette solution de recyclage facile à utiliser pour les gants jetables. Les boîtes zéro déchet sont un service d’élimination des déchets écologique tout inclus, incluant le stockage, l’expédition et le traitement des matériaux.
  • Réduire la quantité de déchets envoyés à la décharge ou à l’incinération.
  • Pack de 5 grandes boîtes recyclables zéro déchet de 140 L pour recycler le vinyle, le nitrile et les gants en latex.
  • Veuillez ne pas inclure de gants contaminés par des matériaux considérés comme dangereux ou dangereux.
  • NE PAS RECYCLER :
    • Autres types d’EPI, déchets médicaux (cela inclut des matériaux contaminés par le sang, des fluides corporels et des déchets qui doivent être collectés dans une poubelle clinique dangereuse)
    • Matériau autoclavé
    • Gants robustes, en tissu et en cuir
    • Déchets dangereux (tranchants, inflammables, réactifs, corrosifs, inflammables, toxiques, infectieux ou pathogènes).
  • Chaque boîte est livrée avec une étiquette de retour préfixée.
  • Fonctionnement :
    • Commandez un pack de 5.
    • Collecter : Remplissez les boîtes avec les articles acceptés.
    • Expédition : Une fois plein, utilisez l’étiquette d’expédition prépayée (déjà fixée aux cartons) pour organiser la collecte des déchets pour le recyclage.
    • Réordonnancer : Commandez vos prochaines boîtes zéro déchet pour continuer à recycler.
  • Tout ce qui est collecté est trié et transformé en matières premières pouvant être réutilisées au lieu d’être envoyées à la décharge ou à l’incinération.
  • Les boîtes sont fabriquées en France à partir de matériaux 100 % recyclés.
Spécification
Capacité (métrique) 25 kg
Certifications/Conformité FSC
Capacité (impériale) 140 L
Couleur Marron, Vert
Dimensions (L x l x H) 38 x 38 x 97 cm
Jetable Usage unique
Hauteur (métrique) 97 cm
Sans latex oui
Longueur (métrique) 38 cm
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 38 cm
Autoclavable Non autoclavable
Comprend Étiquette de retour
À utiliser avec (application) Recyclage des déchets de gants
Conditionnement France
Matériau Carton, Plastic (Plastique)
Type de produit Boîte de recyclage