Learn More
TerraCycle™ Solution de recyclage rigide des plastiques de laboratoire zéro déchet Box™ , pack de 5 paquets, France
Code produit 32096794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 kg
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
32096794 25 kg 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32096794 Fournisseur TerraCycle™ Code fournisseur CS129LFR_BUNDLE
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Soutenez les objectifs de durabilité avec cette solution de recyclage facile à utiliser pour les plastiques de laboratoire. Les boîtes zéro déchet sont un service d’élimination des déchets écologique tout inclus, incluant le stockage, l’expédition et le traitement des matériaux.
  • Réduisez la quantité de déchets envoyés à la décharge ou à l’incinération.
  • Pack de 5 grandes boîtes recyclables zéro déchet de 140 L.
  • Idéal pour toutes marques et types de plastiques rigides de laboratoire tels que tubes centrifugeuses, bouteilles en plastique, plateaux, fioles, béchers, spatules en plastique et pointes de pipette.
  • NE PAS RECYCLER
    • Tubes et plastiques rigides de laboratoire contaminés par des fluides corporels et des matériaux considérés comme dangereux ou dangereux.
    • Du matériel autoclavé.
    • Déchets dangereux (tranchants, inflammables, réactifs, corrosifs, inflammables, toxiques, infectieux ou pathogènes)
    • Piles, bonbonnes pressurisées, verre brisé et déchets médicaux.
  • Chaque boîte est livrée avec une étiquette de retour préfixée.
  • Fonctionnement :
    • Commandez votre pack de 5.
    • Collecter : Remplissez les boîtes avec les articles acceptés.
    • Expédition : Une fois pleine, utilisez l’étiquette d’expédition prépayée (déjà fixée aux cartons) pour organiser la collecte de vos déchets pour le recyclage.
    • Réordonnancer : Commandez vos prochaines boîtes zéro déchet pour continuer à recycler.
  • Tout ce qui est collecté est trié et transformé en matières premières pouvant être réutilisées au lieu d’être envoyées à la décharge ou à l’incinération.
  • Les boîtes sont fabriquées en France à partir de matériaux 100 % recyclés.
Tekniske data
Capacité (métrique) 25 kg
Certifications/Conformité FSC
Capacité (impériale) 140 L
Couleur Marron, Vert
Dimensions (L x l x H) 38 x 38 x 97 cm
Jetable Usage unique
Hauteur (métrique) 97 cm
Sans latex oui
Longueur (métrique) 38 cm
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 38 cm
Autoclavable Non autoclavable
Comprend Étiquette de retour
À utiliser avec (application) Recyclage des déchets plastiques de laboratoire rigide
Conditionnement France
Matériau Carton, Plastic (Plastique)
Type de produit Boîte de recyclage
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.