Learn More
Zerumbone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zerumbone |
| CAS | 471-05-6 |
| Formule moléculaire | C15H22O |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (2E,6E,10E)-2,6,9,9-Tetramethyl-2,6,10-cycloundecatrien-1-one, (E,E,E)-2,6,9,9-Tetramethyl-2,6,10-cycloundecatrien-1-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H22O/c1-12-6-5-7-13(2)14(16)9-11-15(3,4)10-8-12/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b11-9+,12-8+,13-7- |
| SMILES | C\C\1=C/CC(C)(C)\C=C\C(=O)\C(=C/CC1)\C |
| Nom IUPAC | (2Z,6E,10E)-2,6,9,9-tetramethylcycloundeca-2,6,10-trien-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 218.33 |
| Poids de la formule | 218.1671 |