Learn More
ZVG™ zetMedica™ Rouleaux médicaux écologiques
Description
- Permet de préparer rapidement les locaux de la zone de soins pour le patient suivant.
- Le papier est doux et très absorbant.
- Le matériau n'adhère pas à la peau et absorbe immédiatement l'humidité et le sébum.
- Les rouleaux sont économiques grâce à leur perforation et restent toujours propres au niveau du bord détachable.
- Porte-rouleau adapté aux médecins ; peut être fixé au mur ou directement sur le lit.
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés
- Chaque rouleau contient environ 260 feuilles détachables.
- Avec gaufrage point à point
Dans un procédé de fabrication novateur, les différentes couches du tissu de cellulose sont liées entre elles en de nombreux points sur toute la surface. Cela crée une liaison solide entre les couches, les rendant très résistantes à la déchirure. Ce procédé combine les avantages d'un chiffon épais (stabilité) avec ceux d'un chiffon multicouche (forte capacité d'absorption).
Specifications
Specifications
| Type de produit | Rouleau de papier |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Papier traité avec des huiles non saturées |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Longueur (métrique) | 100 m |
| Épaisseur | 2-ply |
| Quantité | 6 tubes |
| Poids (métrique) | 8,72 kg |
| Largeur (métrique) | 39 cm |