Learn More
ZVG™ zetMedica™ Rouleaux médicaux écologiques
Code produit 17843545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
8,72 kg
10,94 kg
11,54 kg
12,77 kg
Largeur (métrique):
39 cm
50 cm
55 cm
59 cm
Conditionnement:
6 rouleaux
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
17843545 11,54 kg 55 cm 6 rouleaux
17833545 8,72 kg 39 cm 6 rouleaux
17813525 10,94 kg 50 cm 6 rouleaux
17813545 12,77 kg 59 cm 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17843545 Fournisseur ZVG™ Code fournisseur 1235501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.14€
    45.52€ / 6 rouleaux
    Économisez 16.62€
    26% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Ces rouleaux médicaux, fabriqués à partir de matériaux recyclés, sont perforés et présentent un gaufrage point à point, permettant une utilisation durable dans les applications médicales.
  • Permet de préparer rapidement les locaux de la zone de soins pour le patient suivant.
  • Le papier est doux et très absorbant.
  • Le matériau n'adhère pas à la peau et absorbe immédiatement l'humidité et le sébum.
  • Les rouleaux sont économiques grâce à leur perforation et restent toujours propres au niveau du bord détachable.
  • Porte-rouleau adapté aux médecins ; peut être fixé au mur ou directement sur le lit.
  • Fabriqué à partir de matériaux recyclés
  • Chaque rouleau contient environ 260 feuilles détachables.
  • Avec gaufrage point à point
Dans un procédé de fabrication novateur, les différentes couches du tissu de cellulose sont liées entre elles en de nombreux points sur toute la surface. Cela crée une liaison solide entre les couches, les rendant très résistantes à la déchirure. Ce procédé combine les avantages d'un chiffon épais (stabilité) avec ceux d'un chiffon multicouche (forte capacité d'absorption).
Specifications
Type de produit Rouleau de papier
Couleur Blanc
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Longueur (métrique) 100 m
Épaisseur 2-ply
Quantité 6 tubes
Poids (métrique) 11,54 kg
Largeur (métrique) 55 cm