Learn More
ZVG™ zetMedica™ Rouleaux de papier hygiénique médical
Code produit 10737534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
10,26 kg
10,59 kg
Largeur (métrique):
55 cm
59 cm
Conditionnement:
9 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
10737534 10,59 kg 55 cm 9 rouleaux
10549672 10,26 kg 59 cm 9 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10737534 Fournisseur ZVG™ Code fournisseur 1225500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.24€
    35.36€ / 9 rouleaux
    Économisez 12.88€
    26% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Ce rouleau de papier hygiénique médical perforé présente un gaufrage point à point pour une manipulation aisée. Le matériau en tissu blanc garantit une utilisation efficace et hygiénique.
  • Permet de préparer rapidement les locaux de la zone de soins pour le patient suivant.
  • Le papier est doux et très absorbant.
  • Le matériau n'adhère pas à la peau et absorbe immédiatement l'humidité et le sébum.
  • Grâce à leur perforation, les différents rouleaux sont utilisables de manière économique et restent toujours propres au niveau du bord détachable.
  • Un porte-rouleau médical adapté peut être fixé au mur ou directement sur le lit.
  • Le rouleau contient environ 130 feuilles détachables
  • Fabriqué avec un gaufrage point à point
Dans un procédé de fabrication novateur, les différentes couches du tissu de cellulose sont liées entre elles en de nombreux points sur toute la surface. Cela crée une liaison solide entre les couches, les rendant très résistantes à la déchirure. Ce procédé combine les avantages d'un chiffon épais (stabilité) avec ceux d'un chiffon multicouche (forte capacité d'absorption).
Spécification
Type de produit Rouleau de papier
Couleur Blanc
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Longueur (métrique) 50 m
Épaisseur 2-ply
Quantité 9 rouleaux/paquet
Poids (métrique) 10,59 kg
Largeur (métrique) 55 cm