Learn More
ZVG™ zetPutz™ Multitex™ Rouleau de chiffon de nettoyage
Code produit 17813535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17813535 Bleu 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17813535 Fournisseur ZVG™ Code fournisseur 1114901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.39€
    42.90€ / 1 rouleaux
    Économisez 4.49€
    9% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Fabriqué en viscose non tissée aux propriétés similaires à celles du textile, ce tissu lavable est très doux et extrêmement résistant aux déchirures.
  • Les tissus non tissés de haute qualité, à caractère textile, conviennent au nettoyage à sec et à l'eau grâce à leur grande résistance.
  • Très doux et sans peluches
  • Capable d'absorber de grandes quantités de liquide tout en restant résistant aux déchirures
  • Résistant aux solvants et apte au contact alimentaire
  • Peut être lavé et essoré lors du nettoyage
  • Couramment utilisé dans des secteurs d'activité sensibles tels que la mécanique de précision, l'électronique, l'industrie automobile et les ateliers de peinture.
  • Tissu non tissé en viscose à caractère textile
  • Le rouleau contient 475 feuilles détachables
Spécification
Type de produit Chiffon de nettoyage
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 11,8 in
Largeur (métrique) 30 cm
Matériau Polypropylène, viscose, coton
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable