Learn More
Zidovudine, MedChemExpress
Description
Zidovudine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI), widely used to treat HIV infection. Zidovudine increases CRISPR/Cas9-mediated editing frequency.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zidovudine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 30516-87-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H13N5O4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonyme | Azidothymidine AZT ZDV |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (374.20 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (62.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Afficher plus |