Learn More
Solution de carbol-fuchsine de Ziehl, Chem-Lab
Code produit 11974074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11974074 2,5 l 2.50L
11964074 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11974074 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL04.0603.2500
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Utilisé dans la coloration microbiologique Ziehl-Neelsen pour l’étude des mycobactéries. La solution Ziehl Fuchsine-Carbol, Chem-Lab est une coloration bactériologique spéciale utilisée pour identifier les organismes rapides d’acide, qui résistent à la coloration par des méthodes ordinaires. Les mycobactéries sont colorées en rouge magenta.
Au départ, le fuchsine-carbol colore chaque cellule. Lorsque la solution de coloration est associée à de l’alcool acide (généralement de l’acide chlorhydrique dans l’éthanol ou l’IPA), la coloration est retirée des bactéries non acides-rapides, car elles ne possèdent pas de couche lipidique cireuse qui résiste à la décoloration. Une contre-coloration bleu de méthylène peut alors être appliquée, qui est captée par des bactéries non acides-rapides. Lorsqu’elles sont visualisées sous le microscope, les bactéries rapides à l’acide apparaissent en rouge, tandis que d’autres bactéries apparaissent en bleu.
Specifications
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
CAS 632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5
Concentration Fuchsine, phénol et éthanol dans l’eau
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Odeur Faible
Densité 0.97g/mL
Couleur Rouge
pH ±7
Quantité 2,5 l
Point d’éclair 47 °C
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Fuchsine acc. Ziehl solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuchsine basic, Phenol, Ethanol