Learn More
R&D Systems™ Zileuton
Code produit 18095302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18095302 50 mg 50mg
18083982 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18095302 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3308/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.62€
    287.70€ / 50mg
    Économisez 29.92€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-LOX inhibitor; orally bioavailable
Orally active 5-lipoxygenase (5-LOX) inhibitor that inhibits LTB4 synthesis (IC50 values are 0.56, 2.3 and 2.6 μM in dog, rat and human blood respectively). Inhibits antigen-induced contraction of tracheal strips in vitro (IC50 = 6 μM) and exhibits antiasthmatic activity in vivo. Also weakly inhibits CYP1A2 (Ki = 66 - 98 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111406-87-2
Formule moléculaire C11H12N2O2S
Spécification
Nom chimique ou matériau Zileuton
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 236.29
Pureté >99%
Poids moléculaire 236.29