Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zileuton
Code produit 16681832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16681832 5 g 5g
16691832 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16681832 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463300050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111406-87-2
Poids moléculaire (g/mol) 236.29
Spécification
Nom chimique ou matériau Zileuton
Formule moléculaire C11H12N2O2S
Quantité 5 g
Poids de la formule 236.29