Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zileuton |
| CAS | 111406-87-2 |
| Formule moléculaire | C11H12N2O2S |
| Numéro MDL | MFCD00866097 |
| Quantité | 1 g |
| Clé InChI | MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1 |
| Nom IUPAC | 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)éthyl]-1-hydroxyurée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.29 |
| Poids de la formule | 236.29 |