Learn More
Zileuton, MedChemExpress
Description
Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zileuton |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 111406-87-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H12N2O2S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | A 64077 Abbott 64077 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.21 mM) |
| Afficher plus |