Learn More
Zileuton, TRC
Code produit 30454809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30454809 10 mg 10mg
30457179 5 mg 5mg
30450845 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454809 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ42000010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111406-87-2
Formule moléculaire C11 H12 N2 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 236.29
Synonyme Zileuton, Urea, N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxy- (9CI, ACI), N-(1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxyurea (ACI), 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea, A 64077, Abbott 64077, Griluto-CR, Leutrol, Zyflo
Nom IUPAC 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)éthyl]-1-hydroxyurée
SMILES CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
Spécification
Nom chimique ou matériau Zileuton
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Poids de la formule 236.0619