Learn More
Zimeldine-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zimeldine-d6 |
| CAS | 1185239-75-1 |
| Formule moléculaire | C16H11D6BrN2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (Z)-3-(4-Bromophenyl)-(N,N-dimethyl-d6)-3-(3-pyridinyl)-2-propen-1-amine, Zimelidine-d6 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H17BrN2/c1-19(2)11-9-16(14-4-3-10-18-12-14)13-5-7-15(17)8-6-13/h3-10,12H,11H2,1-2H3/b16-9-/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C\C=C(\c1ccc(Br)cc1)/c2cccnc2)C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | (Z)-3-(4-bromophényl)-3-pyridin-3-yl-N,N-bis(tridéutériométhyl)prop-2-én-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 323.26 |
| Poids de la formule | 322.0952 |