Learn More
Zinc, suspension de 10 p/v% dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16564244 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16564244 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16564244 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 463731000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
CAS 7440-66-6
Densité 0.9490 g/mL
Quantité 100 mL
Point d’éclair -17°C
Formule moléculaire Zn
Formule linéaire Zn
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nom IUPAC zinc
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Poids de la formule 65.38