Learn More
2-méthoxyéthoxyde de zinc, 5 % p/v dans du 2-méthoxyéthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324948 100 mL 100mL
11314948 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043903.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 129918-15-6 | C6H16O4Zn | 217.57 g/mol
Zinc 2-methoxyethoxide is used as catalyst component in oxirane polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129918-15-6
Formule moléculaire C6H16O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 217.57
Numéro MDL MFCD00156529
Clé InChI SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc 2-methoxyethoxide
Couleur Jaune
Densité 0.96 g/mL
Point d’ébullition 124°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Formule linéaire Zn(OCH2CH2OCH3)2
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1188
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methoxyethanol and pyridine. Miscible with alcohols,ketones,esters and water.
Poids de la formule 215.56
Forme physique Liquide