Learn More
Zinc, 99,999 % (métaux à l’état de traces), poudre, 40 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc |
| Couleur | Gris |
| Note relative au nom | 99.999% |
| Point de fusion | 420.0°C |
| Point d’ébullition | 907.0°C |
| Densité | 7.14 |
| Quantité | 50 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 100.00% |
| Forme | Poudre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Zinc, powder
- Dangers
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Matière solide pyrophorique Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.