Learn More
Zinc, +99 %, spongieux, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793075 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793075 5 kg Flacon en plastique 5kg
10742821 500 g Flacon en plastique 500g
10792885 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10793075 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201450050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 419.0°C
Point d’ébullition 907.0°C
Densité 7.1400g/mL
Quantité 5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Forme Paillettes
Formule linéaire Zn
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Merck Index 15, 10326
Poids de la formule 65.38
Pourcentage de pureté ≥99%