Learn More
Acétate de zinc, anhydre, 99,9 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15476587 10 g 10g
15486587 50 g 50g
15496587 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15476587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33734.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.50€
    40.65€ / 10g
    Économisez 3.85€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183.468 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acétate de zinc anhydre est utilisé dans la synthèse de Zn-arylphosphonates stratifiés avec une application potentielle dans la sorption, l’échange d’ions ou la catalyse. Il est utilisé dans la préparation ultrasonique de nanoparticules de sulfure de zinc revêtues de particules de silice. Il est administré par voie orale ou parentérale sous forme de supplément nutritionnel. Il trouve une application dans le domaine des industries telles que la préservation du bois, la fabrication d’autres sels de zinc, les polymères, la fabrication d’acétate d’éthylène, comme un mordant de colorant et le réactif analytique. Il agit également comme inhibiteur de placage sur la canalisation d’eau primaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, les acides minéraux dilués et les alcalis.
Remarques
Incompatible avec les sels de zinc, les alcalis et leurs carbonates, les oxalates, les phosphates et les sulfures. Hygroscopique par nature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-34-6
Formule moléculaire C4H6O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 183.468
Numéro MDL MFCD00012454
Clé InChI DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
CID PubChem 11192
ChEBI CHEBI:62984
Nom IUPAC acétate de zin
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc acetate
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 200°C (decomposition)
Formule linéaire Zn(OOCCH3)2
Quantité 10 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,dilute mineral acids and alkalies.
Poids de la formule 183.47
Pourcentage de pureté ≥99.9%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc acetate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc acetate