Learn More
Acétate de zinc dihydraté, +97 %
Description
L’acétate de zinc dihydraté est utilisé dans la préparation de Zn-arylphosphonates en strates ayant une application potentielle dans la sorption, l’échange d’ions ou la catalyse et les nanoparticules de sulfide de zinc enrobées sur des particules de Si corps. Il est utilisé dans des applications alimentaires et médicales. Elle est également utilisée sous forme de pastilles pour le traitement du rhume. Il est utilisé comme matériel d’ensemencement pour développer des nanorods d’oxyde de zinc sur les microfibres du tissu de polyéthylène téréphthalate. En outre, il trouve son application dans la protection du matériel, la production d’autres sels de zinc, la fabrication d’acétate d’éthylène et un réactif analytique dans diverses industriels. En tant qu’inhibiteur du platine, il est utilisé dans les centrales.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les sels de zinc, les alcalis et leurs carbonates, les oxalates, les phosphates et les sulfures.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc acetate dihydrate |
| Point de fusion | 237°C |
| Densité | 1.735 |
| pH | 6 to 7 |
| Odeur | Weak, Characteristic |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 3732513 |
| Merck Index | 14,10128 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol. |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement