Learn More
Acétate de zinc dihydraté, +97 %
Code produit 11453890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
1000g
100g
2.50kg
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453890 500 g 500g
11443890 100 g 100g
11409723 1 kg 1000g
11379216 2.5 kg 2.50kg
11419723 5 kg 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11453890 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12909.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 5970-45-6 | C4H10O6Zn | 219,498 g/mol
L’acétate de zinc dihydraté est utilisé dans la préparation de Zn-arylphosphonates en strates ayant une application potentielle dans la sorption, l’échange d’ions ou la catalyse et les nanoparticules de sulfide de zinc enrobées sur des particules de Si corps. Il est utilisé dans des applications alimentaires et médicales. Elle est également utilisée sous forme de pastilles pour le traitement du rhume. Il est utilisé comme matériel d’ensemencement pour développer des nanorods d’oxyde de zinc sur les microfibres du tissu de polyéthylène téréphthalate. En outre, il trouve son application dans la protection du matériel, la production d’autres sels de zinc, la fabrication d’acétate d’éthylène et un réactif analytique dans diverses industriels. En tant qu’inhibiteur du platine, il est utilisé dans les centrales.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les sels de zinc, les alcalis et leurs carbonates, les oxalates, les phosphates et les sulfures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5970-45-6
Formule moléculaire C4H10O6Zn
Numéro MDL MFCD00066961
Clé InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
CID PubChem 2724192
Nom IUPAC zinc ; diacétate ; dihydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc acetate dihydrate
Point de fusion 237°C
Densité 1.735
pH 6 to 7
Odeur Weak, Characteristic
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3732513
Merck Index 14,10128
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Poids moléculaire (g/mol) 219.498
Poids de la formule 219.50 (183.47 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement