Learn More
Dihydrate d’acétate de zinc, TRC
Code produit 30456171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456171 1 g 1g
30454703 5 g 5g
30452337 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456171 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ7015631G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5970-45-6
Formule moléculaire 2 C2 H3 O2 . Zn . 2 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 219.53
Synonyme Acetic acid, zinc salt, hydrate (2:1:2), Acetic acid, zinc salt, dihydrate (8CI,9CI), Wilzin, Zinc acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
Nom IUPAC zinc ; diacétate ; dihydrate
SMILES O.O.[Zn+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Acetate Dihydrate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Poids de la formule 217.9769