Learn More
Hydroxyde de carbonate de zinc, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Zinc Carbonate Hydroxide |
| CAS | 5263-02-5 |
| Formule moléculaire | 2[C O3] . 5[Zn] . 6 [O H] |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Zinc Subcarbonate |
| Formule InChI | InChI=1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10 |
| SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | pentazinc;dicarbonate;hexahydroxyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 549.107 |
| Poids de la formule | 541.632 |