Learn More
Hydroxyde de carbonate de zinc, TRC
Code produit 30452362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30452362 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452362 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ4387005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Carbonate Hydroxide
CAS 5263-02-5
Formule moléculaire 2[C O3] . 5[Zn] . 6 [O H]
Quantité 5 g
Synonyme Zinc Subcarbonate
Formule InChI InChI=1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-]
Nom IUPAC pentazinc;dicarbonate;hexahydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 549.107
Poids de la formule 541.632