Learn More
Chlorure de zinc hydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc Chloride Hydrate |
| CAS | 29604-34-0 |
| Formule moléculaire | ZnCl2 .xH2O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Dichlorozinc |
| Formule InChI | InChI=1S/2ClH.H2O.Zn/h2*1H;1H2;/q;;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Zn]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.3 |