Learn More
Zinc (chromate de), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483697 250 g 250g
11473697 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18178.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13530-65-9 | CrO4Zn | 181.37 g/mol
Zinc chromate is used in pigments, rubber, linoleum manufacturing, metal surface treatment, electroplating intermediates, research and development. It finds its application as an useful metal for preventing corrosion when applied to other metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chromate de zinc est utilisé dans les pigments, le caoutchouc, la fabrication du linoléum, le traitement des surfaces métalliques, les intermédiaires de galvanoplastie, la recherche et le développement. Il s’agit d’un métal utile pour prévenir la corrosion lorsqu’il est appliqué sur d’autres métaux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13530-65-9
Formule moléculaire CrO4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 181.37
Numéro MDL MFCD00036281
Clé InChI NDKWCCLKSWNDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc chromate, zinc chrome, zinc chromate c, zinc chromate o, zinc chromate t, zinc chromate z, zinc chromate am, zincro zto, basic zinc chromate, zinc chrome yellow
CID PubChem 26089
Nom IUPAC zinc(2+) dioxochromiumbis(olate)
SMILES [Zn++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc chromate
Densité 3.4
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 181.37