Learn More
Composite en cuivre de zinc, -100 mailles, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365088 10 g 10g
11355088 100 g 100g
11345088 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11365088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044013.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Copper composite
Note relative au nom Précurseur en alliage
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Typically Zn 90 to 95, Cu 5 to 10 wt%
Quantité 10 g
Dimensions de la maille −100 Mesh
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD03102068
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99%