Learn More
Couple zinc-cuivre, teneur en cuivre généralement ca 1-3 %., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312277 25 g 25g
11322277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09811.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 53801-63-1 | CuZn | 128.93 g/mol
Zinc-copper couple is used in the Simmons-Smith cyclopropanation reaction, Reformatsky reaction. It is used as a chemical for the selective, stereospecific reduction of alkynes to cis-alkenes. It is used in for deiodination of iodotributylstannylalkanes. In the presence of a free-radical initiator, it promotes the formylation of perfluoroalkyl iodides with DMF to give fluorinated aldehydes in high yield. It is used in dermatology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le couple zinc-cuivre est utilisé dans la réaction de cyclopropanation de Simmons-Smith et la réaction de Reformatsky. Il est utilisé comme produit chimique pour la réduction sélective et stéréospécifique des alcynes en cis-alcènes. Il est utilisé pour la déiodination des iodotributylstannylalcanes. En présence d’un initiateur de radicaux libres, il favorise la formylation des iodures perfluoroalkyles avec le DMF afin de produire des aldéhydes fluorés avec un rendement élevé. Il est utilisé en dermatologie.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Sensible à l’humidité. Ne pas conserver avec des acides. Protéger de l’humidité et de l’eau. Les matières incompatibles sont les amines, le cadmium, les solvants chlorés et les composés sulfurés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53801-63-1
Formule moléculaire CuZn
Poids moléculaire (g/mol) 128.93
Numéro MDL MFCD00084851
Clé InChI TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc-copper couple, cu.zn, zinc copper, copper, compound with zinc 1:1, zinc-copper, brass alloy, zn copper, copper-zinc alloy, zinc copper couple, cu-zn
CID PubChem 10290809
Nom IUPAC Cuivre, zinc
SMILES [Cu].[Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc-copper couple
Point de fusion 419°C to 420°C
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage La teneur en cuivre est généralement ≈1-3 %
Numéro UN UN3089
Informations sur la solubilité Insoluble in water.