Learn More
Couple zinc-cuivre, teneur en cuivre généralement ca 1-3 %., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322277 100 g 100g
11312277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09811.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 53801-63-1 | CuZn | 128.93 g/mol
Zinc-copper couple is used in the Simmons-Smith cyclopropanation reaction, Reformatsky reaction. It is used as a chemical for the selective, stereospecific reduction of alkynes to cis-alkenes. It is used in for deiodination of iodotributylstannylalkanes. In the presence of a free-radical initiator, it promotes the formylation of perfluoroalkyl iodides with DMF to give fluorinated aldehydes in high yield. It is used in dermatology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le couple zinc-cuivre est utilisé dans la réaction de cyclopropanation de Simmons-Smith et la réaction de Reformatsky. Il est utilisé comme produit chimique pour la réduction sélective et stéréospécifique des alcynes en cis-alcènes. Il est utilisé pour la déiodination des iodotributylstannylalcanes. En présence d’un initiateur de radicaux libres, il favorise la formylation des iodures perfluoroalkyles avec le DMF afin de produire des aldéhydes fluorés avec un rendement élevé. Il est utilisé en dermatologie.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Sensible à l’humidité. Ne pas conserver avec des acides. Protéger de l’humidité et de l’eau. Les matières incompatibles sont les amines, le cadmium, les solvants chlorés et les composés sulfurés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53801-63-1
Formule moléculaire CuZn
Poids moléculaire (g/mol) 128.93
Numéro MDL MFCD00084851
Clé InChI TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc-copper couple, cu.zn, zinc copper, copper, compound with zinc 1:1, zinc-copper, brass alloy, zn copper, copper-zinc alloy, zinc copper couple, cu-zn
CID PubChem 10290809
Nom IUPAC Cuivre, zinc
SMILES [Cu].[Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc-copper couple
Point de fusion 419°C to 420°C
Quantité 100 g
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage La teneur en cuivre est généralement ≈1-3 %
Numéro UN UN3089
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc-copper couple
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc copper couple